Merck
497754
Sigma-Aldrich
tert-Butylzinc bromide solution
0.5 M in THF
別名:
Bromo(1,1-dimethylethyl)zinc, Bromo(tert-butyl)zinc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CZnBr
CAS番号:
分子量:
202.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
0.5 M in THF
密度
0.966 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
BWEAWEFMOSRWQF-UHFFFAOYSA-M
法的情報
Rieke®Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-6.2 °F - (THF)
引火点(℃)
-21.2 °C - (THF)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
497754-BULK:
497754-50ML:4548173162959
497754-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)