製品名
Luperox® A75FP、過酸化ベンゾイル, contains 25 wt. % water as stabilizer, 75%
品質水準
アッセイ
75%
フォーム
powder
含みます
25 wt. % water as stabilizer
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
103 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1A
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
513474-VAR:
513474-BULK:
513474-500G:4548173953267