Merck
515426
Sigma-Aldrich
4-ヨードフタロニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H3-1,2-(CN)2
CAS番号:
分子量:
254.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
140-142 °C (lit.)
官能基
iodo
nitrile
SMILES記法
Ic1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H3IN2/c9-8-2-1-6(4-10)7(3-8)5-11/h1-3H
InChI Key
OOHQHYJZUSXMFD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
515426-VAR:
515426-BULK:
515426-1G:4548173164847
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The synthesis of a fluorinated phthalocyanine.
Keller TM and Griffith JR.
Journal of Fluorine Chemistry, 13(1), 73-77 (1979)
Novel perfluoroalkyl phthalocyanine metal derivatives: Synthesis and photodynamic activities.
Qiu T, et al.
Dyes and Pigments, 83(1), 127-133 (2009)
Alkynyl substituted phthalocyanine derivatives as targets for optical limiting
Garcia-Frutos EM, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(4), 749-753 (2003)
Vibrational spectra of halophthalonitriles.
Halls MD, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 54(2), 305-317 (1998)
Canan Uslan et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 24(2), 191-210 (2019-01-24)
Zinc(II) (5), indium(III) (6), and lutetium(III) (7) phthalocyanines (Pcs) peripherally substituted with poly (ethylene glycol) (PEG) monomethyl ether 2000 (PEGME-2000) blocks were synthesized via Sonogashira coupling reaction with high yields and their photophysical, photochemical and photobiological properties were investigated. We