Merck
518034
Sigma-Aldrich
Dibenzyl oxalate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CO2CH2C6H5)2
CAS番号:
分子量:
270.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
bp
235 °C/14 mmHg (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES記法
O=C(OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI Key
ZYZXGWGQYNTGAU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
518034-BULK:
518034-5G:
518034-25G:
518034-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)