アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
- 縮環クマリン類の位置選択的合成
- 置換イソオキサゾールや複素環を形成する環化
- 分子内Wittig反応
- シリルエノールエーテルアシル化
- 鉄媒介C-C結合開裂
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
151440-10G:
151440-1KG:
151440-5G:
151440-500G:
151440-VAR:
151440-BULK:
151440-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック