Merck
522902
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-メチルピペリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N
CAS番号:
分子量:
99.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +35°, c = 3.5 in hexane
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
117-121 °C (lit.)
密度
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H]1CCCCN1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
InChI Key
NNWUEBIEOFQMSS-LURJTMIESA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S)-(+)-2-Methylpiperidine has been used in the preparation of (S)-N-(3-(2-pipecolin-1-yl)propyl)phthalimide by reacting with N-(3-bromopropyl)phthalimide. It may also be used as a starting material in the multi-step synthesis of (2S,6S)-(+)-solenopsin A.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15.56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
522902-BULK:
522902-1G:
522902-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anodic Cyanation of (-)-N-Phenyl-2-Methylpiperidine: A Short Synthesis of (+)-Solenopsin A and (+)-Isosolenopsin A.
Girard N, et al.
Synthetic Communications, 35(5), 711-723 (2005)
Noncyclam Tetraamines Inhibit CXC Chemokine Receptor Type 4 and Target Glioma-Initiating Cells.
Ros-Blanco L, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 55(17), 7560-7570 (2012)