Merck
523887
Sigma-Aldrich
2-(メチルフェニルアミノ)エタノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N(CH3)CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
151.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.573 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(7-8-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,11H,7-8H2,1H3
InChI Key
VIIZJXNVVJKISZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
523887-VAR:
523887-BULK:
523887-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)