Merck
B22003
Sigma-Aldrich
2-ベンジルアミノエタノール
95%
別名:
N-ベンジルエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2NHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
151.21
Beilstein:
775164
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
153-156 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c11-7-6-10-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
InChI Key
XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
266.0 °F - closed cup
引火点(℃)
130 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B22003-500ML:
B22003-100ML:
B22003-5G:
B22003-500G:
B22003-1L:
B22003-5ML:
B22003-BULK:
B22003-100G:
B22003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of formaldehyde in air as an oxazolidine derivative by capillary gas chromatography.
E R Kennedy et al.
Analytical chemistry, 54(11), 1739-1742 (1982-09-01)