アッセイ
97%
mp
96-100 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C(=O)c1cn(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H11NO3/c1-13-7-9(11(14)12(15)16-2)8-5-3-4-6-10(8)13/h3-7H,1-2H3
InChI Key
SBHIWUQNUXJUMN-UHFFFAOYSA-N
詳細
Methyl (1-methylindolyl)-3-glyoxylate can be prepared from 1-methylindole.
アプリケーション
- ソトラスタウリン類縁体の合成に用いる反応剤
- プロテインキナーゼC(PKC)インヒビター合成に用いる反応剤
- インドリルジオール類の合成に用いる反応剤
Methyl (1-methylindolyl)-3-glyoxylate may be used to synthesize 3-[(1-methyl)-3-indolyl]-4-(3-indolyl)-1H-pyrrole-2,5-dione and 3,4-[(1-methyl)-3-indolyl]-1H-pyrrole-2,5-dione.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
525898-BULK:
525898-5G:
525898-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
A New, Efficient Method for the Synthesis of Bisindolylmaleimides.
The Journal of organic chemistry, 63(17), 6053-6058 (2001-10-24)