Merck
515213
Sigma-Aldrich
3-インドールグリオキシル酸メチル
98%
別名:
メチル 2-(インドール-3-イル)-2-オキソアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO3
CAS番号:
分子量:
203.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
227-230 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
COC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10(13)8-6-12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6,12H,1H3
InChI Key
VFIJGAWYVXDYLK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • プロテインキナーゼ阻害剤としてのソトラスタウリン類似体の調製のための反応剤
  • GSK-3阻害剤の合成のための反応剤
  • ディールス・アルダー環化付加のための反応剤
  • ヤヌスキナーゼ3阻害剤の調製のための反応剤
  • セファランドールアルカロイドの合成のための反応剤
  • 抗癌剤としてのCOX-2阻害剤の立体選択的調製のための反応剤
  • 閉環メタセシスによるシクロアルケンインドールカルバゾールアルカロイドの合成のための反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
515213-BULK:
515213-5G:
515213-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Manabu Nakazono et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 19(1), 123-127 (2003-02-01)
The chemiluminescence (CL) intensities of various indole derivatives substituted with a glyoxylyl group at the 3-position and a hydroxyl group at the 5-position of the indole ring were compared upon the addition of H2O2 in alkaline media. The CL intensities