Merck
532649
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) triphenylphosphine
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
品質水準
mp
44-46 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
OCCO.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.C2H6O2/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;3-1-2-4/h1-15H;3-4H,1-2H2
InChI Key
QSHRKZHIILSUDY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Used as a hydrogenation catalyst in a water/substrate two-phase medium
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
532649-1G:
532649-VAR:
532649-5G:
532649-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)