Merck
532797
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol
97%
別名:
3-(Perfluorobutyl)propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)3(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
278.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.327 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
密度
1.528 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F9O/c8-4(9,2-1-3-17)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h17H,1-3H2
InChI Key
OVBNEUIFHDEQHD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.0 °F - closed cup
引火点(℃)
76.67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
532797-VAR:
532797-25G:
532797-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)