Merck
532967
Sigma-Aldrich
ピリジン-d5
≥99.5 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
別名:
ペンタジューテロピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5D5N
CAS番号:
分子量:
84.13
Beilstein:
114377
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
≥99.5 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
solution
含みます
0.03 % (v/v) TMS
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
pH
8.5 (0.2 g/L)
bp
114.4 °C (lit.)
mp
-41 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピリジン-d5はNMRを使用する研究や解析に有用な変性NMR溶媒です。この化合物は、パラジウム触媒存在下でピリジン蒸気と重水の間で起こるH/D(水素/重水素)交換反応 を利用して合成されます。ピリジン-d5の300–4000cm-1の範囲の赤外とラマンスペクトルが記録されています。
アプリケーション
ピリジン-d5は、エゾマツおよびカバノキから取得した酢酸リグニンの、1H NMRベースの構造解析における溶媒として使用することができます。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認と定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F
引火点(℃)
17 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
532967-VAR:
532967-10X1ML:4548173925776
532967-10X0.6ML:4548173925769
532967-5G:4548173943725
532967-10G:
532967-BULK:
532967-25G:4548173943718
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yu Shan et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(11), 20334-20340 (2015-11-17)
A new nortriterpene saponin, 3-O-β-d-glucuronopyranosyl-30-norolean-12,20(29)-dien-23- oxo-28-oic acid, namely bigelovii D (11), was isolated from the hydroalcoholic extract of herbs of Salicornia bigelovii along with 10 known saponins (1-10). Their chemical structures were identified on the basis of spectroscopic analyses including
Shao-Dan Chen et al.
Fitoterapia, 102, 67-73 (2015-02-24)
Five new diarylheptanoids (1-5), along with nine known ones (6-14), were isolated from the rhizomes of Curcuma kwangsiensis. Their structures were established on the basis of spectroscopic analyses. Compounds 1-3 were cyclic diarylheptanoids rarely discovered from C. kwangsiensis. Of all
Indra Prakash et al.
Natural product communications, 9(8), 1135-1138 (2014-09-23)
We report the isolation and complete structure of an isomer of rebaudioside D, known as rebaudioside D2. This novel steviol glycoside was isolated from a bioconversion reaction of rebaudioside A to rebaudioside D. Rebaudioside D2 possesses a relatively rare 1
Xu Pang et al.
Carbohydrate research, 402, 236-240 (2014-12-17)
Five new steroidal saponins (1-5) were isolated from the fermentation broth of total furostanol glycosides from tubers of Dioscorea zingiberensis C.H. Wright incubated with a fungal, Absidia coerulea AS 3.3389, along with known saponins, zingiberensis new saponin (6), deltonin (7)
Xu Pang et al.
Steroids, 93, 68-76 (2014-12-03)
For the first time, a systematic phytochemical study was performed on the roots of Marsdenia tenacissima. Finally, sixteen new polyoxypregnane glycosides, marstenacissides A1-A7 (1-7) and marstenacissides B1-B9 (8-16), were isolated from M. tenacissima roots. The structures of these new compounds