蒸気圧
0.04 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −1°, neat
光学純度
ee: 98% (GLC)
屈折率
n20/D 1.48 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
密度
1.321 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
OC[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1
InChI Key
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
275.0 °F - closed cup
引火点(℃)
135 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
540056-5G:4548173306025
540056-BULK:
540056-25G:4548173306018
540056-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック