アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
77-81 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
InChI Key
GCUPAENRSCPHBM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Ethyl 2,5-dihydroxybenzoate, also known as ethyl gentisate, is an aromatic ester. It can be synthesized from 2,5-dihydroxybenzoic acid by esterification process with absolute ethanol.
アプリケーション
Ethyl 2,5-dihydroxybenzoate may be used for developing fourth generation acid dendrons.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
541060-1G:
541060-5G:
541060-BULK:
541060-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Self-assembled lanthanide-cored dendrimer complexes: enhancement of the luminescence properties of lanthanide ions through site-isolation and antenna effects.
Kawa M and Frechet JMJ.
Chemistry of Materials, 10(1), 286-296 (1998)