Merck
541567
Sigma-Aldrich
5-(クロロメチル)-2-フロ酸メチル
97%
別名:
5-(クロロメチル)-2-フロ酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7ClO3
CAS番号:
分子量:
174.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
mp
32-36 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(CCl)o1
InChI
1S/C7H7ClO3/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
InChI Key
PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
541567-5G:
541567-1G:
541567-BULK:
541567-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and Reactions of Substituted 3-amino-2-furyl (aryl)-thieno [2, 3-b] pyridines.
Kaigorodova YA, et al.
Molecules (Basel), 5(10), 1085-1093 (2000)