Merck
542822
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
97%
別名:
N-ヒドロキシ-4-(トリフルオロメチル)ベンズアミジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4C(=NOH)NH2
CAS番号:
分子量:
204.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
mp
125-130 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
oxime
SMILES記法
N\C(=N/O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13-14/h1-4,14H,(H2,12,13)
InChI Key
QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime (N-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzamidine) may be used to synthesize 5-(3-chlorothiophen-2-yl)-3-(4-trifluoromethylphenyl)-1,2,4-oxadiazole, a potential anticancer agent.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
542822-BULK:
542822-5G:
542822-VAR:
542822-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Han-Zhong Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(16), 5215-5223 (2005-08-05)
We have identified 5-(3-chlorothiophen-2-yl)-3-(4-trifluoromethylphenyl)-1,2,4-oxadiazole (1d) as a novel apoptosis inducer through our caspase- and cell-based high-throughput screening assay. Compound 1d has good activity against several breast and colorectal cancer cell lines but is inactive against several other cancer cell lines.