アプリケーション
以下の反応物質です。
- ヒドロホウ素化反応
- アルケニルボロン酸およびアルキルボロン酸の調製
BH3・THFおよびBMSなどの一般的なヒドロホウ素化剤の代替剤として使用できます。
法的情報
U.S. Pat. No. 6,008,414
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
555959-BULK:
555959-100ML:4548173169637
555959-25ML:4548173169644
555959-VAR:
The Journal of organic chemistry, 66(16), 5359-5365 (2001-08-04)
Several less volatile oxygen-containing Lewis bases, such as tert-butyl methyl ether, dioxane, anisole, ethyl acetate, beta-chloroethyl ether, and monoglyme, were examined as prospective mono- and dichloroborane carriers. Dioxane, ethyl acetate, and beta-chloroethyl ether form relatively stable boron trichloride adducts, but
Tetrahedron Letters, 44, 7789-7789 (2003)
Organic Letters, 1, 315-315 (1999)