Merck
558761
Sigma-Aldrich
2-ヨードピリジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4IN
CAS番号:
分子量:
205.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.6320 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
密度
1.928 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
Ic1ccccn1
InChI
1S/C5H4IN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
InChI Key
CCZWSTFVHJPCEM-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-ヨードピリジンは、ヨードトリメチルシランでの処理を介して2-クロロピリジンまたは2-ブロモピリジンから合成することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
558761-1G:4548173989426
558761-VAR:
558761-5G:4548173989433
558761-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tri-(2-pyridyl) amine.
Wibaut JP and La Bastide GLC.
Rec. Trav. Chim., 52(6), 493-498 (1993)
"The solid complex Zn (CF 3) Br? 2DMF as an alternative reagent for the preparation of both, trifluoromethyl and pentafluoroethyl copper, CuCF3 and CuCF5"
Kremlev MM, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 131(2), 212-216 (2010)
Vibrational assignments of 2-iodopyridine.
Sortur V, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 69(2), 604-611 (2008)
Lianzhong Luo et al.
Environmental toxicology and chemistry, 36(10), 2602-2613 (2017-03-18)
Oysters accumulate Zn as an adaptation to Zn exposure; however, it is not known whether male and female oysters respond differently to Zn exposure. Proteomic and real-time polymerase chain reaction analyses were used to investigate differential responses of male and
Photo-arylation. IV. Synthesis of 2-arylpyridines by photo-reaction of 2-iodopyridine with substituted benzenes.
Terashima M, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 33(3), 1009-1015 (1985)
資料
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.