アプリケーション
3,4-Difluorophenylmagnesium bromide can be used:
- To prepare 3,4-difluorophenylboronic acid, a key building block employed in the synthesis of norepinephrine transporter selective molecules.
- In the synthesis of trimethoxybenzophenone derived tubulin polymerization inhibitors.
- In one of the key synthetic steps for the preparation of diarylketoxime derivatives as potent MCH-1R antagonists.
- In the synthesis of biologically important hydroxybupropion analogs useful in smoking cessation.
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
561037-BULK:
561037-VAR:
561037-50ML:4548173169958
Synthesis and characterization of in vitro and in vivo profiles of hydroxybupropion analogues: aids to smoking cessation
Journal of Medicinal Chemistry, 53(12), 4731-4748 (2010)
Discovery of novel diarylketoxime derivatives as selective and orally active melanin-concentrating hormone 1 receptor antagonists
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(18), 5339-5345 (2009)
Synthesis and monoamine transporter binding properties of 3α-(substituted phenyl) nortropane-2β-carboxylic acid methyl esters. Norepinephrine transporter selective compounds
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3852-3857 (2005)
2?Amino?3, 4, 5?Trimethoxybenzophenones as Potent Tubulin Polymerization Inhibitors.
ChemMedChem, 6(3), 450-456 (2011)