反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
0.3 M in THF
bp
65 °C
密度
0.975 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1cc([Mg]Br)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3.BrH.Mg/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9;;/h2-3H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
RHOSOGQLMWAFJM-UHFFFAOYSA-M
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
561797-50ML:4548173170138
561797-VAR:
561797-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)