Merck
639052
Sigma-Aldrich
3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルマグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in THF
別名:
[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]bromomagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4BrF6Mg
CAS番号:
分子量:
306.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
0.5 M in THF
密度
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc([Mg]Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F6.BrH.Mg/c9-7(10,11)5-2-1-3-6(4-5)8(12,13)14;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
FTKNONULORTDRS-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F
引火点(℃)
-20 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
639052-VAR:
639052-BULK:
639052-50ML:4548173219868
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)