Merck
438782
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3Br
CAS番号:
分子量:
293.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D >1.4340 (lit.)
bp
146-147 °C (lit.)
密度
1.691 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(c(Br)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-3-4(7(10,11)12)1-2-5(6)8(13,14)15/h1-3H
InChI Key
GFQNSGHVOFVTLC-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene is a halogenated hydrocarbon.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
438782-1G:
438782-5G:
438782-VAR:
438782-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)