Merck
680974
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyphenylmagnesium bromide 溶液
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2MgBr
CAS番号:
分子量:
271.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
0.5 M in THF
密度
0.979 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc([Mg]Br)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11O3.BrH.Mg/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3;;/h5-6H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
YWBLTWDGWZPYLJ-UHFFFAOYSA-M
その他情報
Storage below 25 degrees C may cause the formation of crystalline magnesium salts. Moving the container to a warm location and occasional gentle swirling should redissolve the solid.
法的情報
Rieke® Metals社の製品です。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
<-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
< -20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
680974-BULK:
680974-50ML:4548173272528
680974-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)