Merck
563439
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)benzene
97%
別名:
[4-(Trifluoromethyl)phenyl](trimethylsilyl)acetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4CF3C≡CSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
242.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3Si/c1-16(2,3)9-8-10-4-6-11(7-5-10)12(13,14)15/h4-7H,1-3H3
InChI Key
FHGNUAFFHLVAJP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
135.0 °F - closed cup
引火点(℃)
57.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
563439-VAR:
563439-5ML:
563439-25ML:
563439-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)