Merck
579386
Sigma-Aldrich
trans-1-Heptenylboronic acid
別名:
(E)-ヘプタ-1-エニルボロン酸, trans-1-ヘプテン-1-イルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15BO2
CAS番号:
分子量:
142.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
107-111 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC\C=C\B(O)O
InChI
1S/C7H15BO2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7,9-10H,2-5H2,1H3/b7-6+
InChI Key
LDTJUGVTOZBIBN-VOTSOKGWSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 鈴木宮浦アルケニル化
  • パラダサイクル触媒によるオキサ二環式アルケンの不斉開環反応
  • 二重鈴木カップリング
  • ロジウム触媒による不斉付加反応
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
579386-BULK:
579386-1G:
579386-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)