Merck
588288
Sigma-Aldrich
1-Bromobutane-4,4,4-d3
98 atom % D
別名:
Butyl bromide-4,4,4-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CH2)2CH2Br
CAS番号:
分子量:
140.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
bp
100-104 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
密度
1.303 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3
InChI Key
MPPPKRYCTPRNTB-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
588288-BULK:
588288-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yohei Sakaguchi et al.
The Analyst, 140(6), 1965-1973 (2015-02-12)
We have developed a novel amino acid analysis method using derivatization of multiple functional groups (amino, carboxyl, and phenolic hydroxyl groups). The amino, carboxyl, and phenolic hydroxyl groups of the amino acids were derivatized with 1-bromobutane so that the hydrophobicities