Merck
59229
Sigma-Aldrich
イソフィトール
≥97.0%
別名:
3,7,11,15-テトラメチル-1-ヘキサデセン-3-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H40O
CAS番号:
分子量:
296.53
Beilstein:
1783243
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.457
bp
309 °C (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
InChI Key
KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
343.4 °F - closed cup
引火点(℃)
173 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
59229-VAR:
59229-5ML:
59229-BULK:
59229-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3