Merck
W502200
Sigma-Aldrich
フィトール
≥97%, FG
別名:
3,7,11,15-テトラメチル-2-ヘキサデセン-1-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3[CH(CH3)(CH2)3]3C(CH3)=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
296.53
FEMA番号:
4196
Beilstein:
1726098
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
202-204 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
balsam; floral
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+
InChI Key
BOTWFXYSPFMFNR-HMMYKYKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィトールは、多くの芳香性化合物で芳香成分としてよく使用されるジテルペン・アルコールです。本来は、クロロフィル、ビタミンK、ビタミンE、およびその他のトコフェロールの一部として見られます。その脂溶性類縁体の中には強力な抗結核活性を示すものがあります。
アプリケーション
  • Zein/fucoidan-coated phytol nanoliposome: preparation, characterization, physicochemical stability, in vitro release, and antioxidant activity.: This article explores the development of phytol-loaded nanoliposomes, evaluating their stability, release profile, and antioxidant activity, demonstrating their potential in pharmaceutical applications (Chen et al., 2024).
  • Ethanolic extract of Euphorbia royleana Boiss. reduces metastasis of breast cancer cells and inhibits tumor progression in vivo.: This research demonstrates the anti-cancer properties of Euphorbia royleana, with phytol identified as one of the active compounds contributing to the inhibition of cancer cell metastasis and tumor progression (Gull et al., 2024).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
368.6 °F
引火点(℃)
187 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
W502200-1KG:
W502200-4KG:
W502200-VAR:
W502200-SAMPLE:
W502200-BULK:
W502200-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Fragrance material review on phytol.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48, S59-S63 (2010)
Antitubercular potential of some semisynthetic analogues of phytol.
Saikia D, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(2), 508-512 (2010)
Josué de Moraes et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(1), e2617-e2617 (2014-01-07)
Schistosomiasis is a major endemic disease that affects hundreds of millions worldwide. Since the treatment and control of this parasitic disease rely on a single drug, praziquantel, it is imperative that new effective drugs are developed. Here, we report that
Identification of fatty aldehyde dehydrogenase in the breakdown of phytol to phytanic acid
van den Brink DM, et al.
Molecular genetics and metabolism reports, 82(1), 33-37 (2004)
Chiara Baccelli et al.
Journal of natural products, 70(6), 910-917 (2007-06-06)
The diterpenes previously isolated from the leaves of Croton zambesicus were tested to evaluate their vasorelaxant activity on the Wistar rat aorta. Their vasorelaxant effect was compared to a series of synthetic trachylobanes and related polycyclic compounds on KCl- or