Merck
W419702
Sigma-Aldrich
Phytyl Acetate
≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H42O2
CAS番号:
分子量:
338.57
FEMA番号:
4197
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.691
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
balsam; floral; fruity
InChI
1S/C22H42O2/c1-18(2)10-7-11-19(3)12-8-13-20(4)14-9-15-21(5)16-17-24-22(6)23/h16,18-20H,7-15,17H2,1-6H3/b21-16+/t19-,20-/m1/s1
InChI Key
JIGCTXHIECXYRJ-ILWBRPEASA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W419702-1KG:
W419702-VAR:
W419702-100G:
W419702-BULK:
W419702-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)