Merck
594636
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) carbide
<1.25 μm particle size
別名:
Hafnium carbide, Hafnium monocarbide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HfC
CAS番号:
分子量:
190.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: hafnium
reagent type: catalyst
粒径
<1.25 μm
mp
2930 °C (lit.)
密度
12.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[C-]#[Hf+]
InChI
1S/C.Hf/q-1;+1
InChI Key
NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 超高温セラミックスの合成に用いられます
  • ハフニウム含有有機金属ポリマーの合成に用いる反応剤
  • 合金に用いる添加剤
  • 被覆に用いられます
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
594636-25G:4548173964423
594636-VAR:
594636-5G:
594636-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)