Merck
594709
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-3′-ヒドロキシアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7BrO2
CAS番号:
分子量:
215.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
フォーム
solid
品質水準
mp
70-74 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
Oc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,10H,5H2
InChI Key
IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成に関わる反応物質です。
  • ピロール-3-カルボン酸
  • ハンチ反応によるN-アリール-N-チアゾリル化合物
  • 抗炎症性、鎮痛性、および一酸化窒素放出活性をもつ二置換オキサジアゾリルインドール誘導体
  • バロシン含有タンパク質に対する阻害活性をもつアニリノ-アリール-チアゾール
  • チロシンキナーゼエリスロポエチン阻害剤
  • 大腸菌(E. coli)メチオニンアミノペプチダーゼ阻害剤
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
594709-VAR:
594709-BULK:
594709-1G:
594709-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)