Merck
597139
Sigma-Aldrich
4-ヨードベンジルアミン 塩酸塩
95%
別名:
(4-Iodophenyl)methanamine hydrochloride, p-Iodobenzylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
269.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
mp
299-303 °C (lit.)
官能基
amine
iodo
SMILES記法
Cl[H].NCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H8IN.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h1-4H,5,9H2;1H
InChI Key
GBJMURRFWZREHE-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Iodobenzylamine hydrochloride can be synthesized in three steps from 4-iodobenzoic acid.
アプリケーション
4-Iodobenzylamine hydrochloride can react with methyl 4-bromomethyl-3-methoxycarbonyl cinnamate in the presence of triethylamine to give the corresponding cyclic amide.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
597139-BULK:
597139-1G:4548173995328
597139-VAR:
597139-5G:4548173995335
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Design, synthesis, and evaluation of isoindolinone-hydroxamic acid derivatives as histone deacetylase (HDAC) inhibitors"
Lee S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(27), 4895-4900 (2007)
Venkateswara R Narreddula et al.
The Analyst, 146(1), 156-169 (2020-10-31)
Ultraviolet-photodissociation (UVPD) mass spectrometry is an emerging analytical tool for structural elucidation of biomolecules including lipids. Gas phase UVPD of ionised fatty acids (FAs) can promote fragmentation that is diagnostic for molecular structure including the regiochemistry of carbon-carbon double bonds