Merck
597481
Sigma-Aldrich
3,5-ジフェニルピラゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12N2
CAS番号:
分子量:
220.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
199-203 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2cc([nH]n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15(17-16-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,17)
InChI Key
JXHKUYQCEJILEI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
597481-25G:
597481-VAR:
597481-5G:
597481-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)