Merck
603538
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
sec-Phenethyl-β−13C alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)13CH3
CAS番号:
分子量:
123.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.020 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH3]C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1+1
InChI Key
WAPNOHKVXSQRPX-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
603538-VAR:
603538-1G:
603538-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)