Merck
604461
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butene-2-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=13C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
71.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
bp
35-38 °C (lit.)
mp
-134 °C (lit.)
密度
0.671 g/mL (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
C\C=[13C](\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3/i5+1
InChI Key
BKOOMYPCSUNDGP-HOSYLAQJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F
引火点(℃)
-20 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
604461-VAR:
604461-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)