Merck
608580
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li deuteroxide deuterate
95 atom % 6Li, 98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
6LiOD · D2O
CAS番号:
分子量:
44.06
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.12
同位体純度
95 atom % 6Li
98 atom % D
品質水準
形状
solid
質量シフト
M+1
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
608580-BULK:
608580-VAR:
608580-5G:4548173376738
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)