Merck
608882
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N acetate
40-70 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO215NH4
CAS番号:
分子量:
78.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
同位体純度
40-70 atom % 15N
分子量
77.63 by atom % calculation (at 55 atom % 15N)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)