Merck
609978
Sigma-Aldrich
過酸化水素-18O2 溶液
2-3% in H2O, 90 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H218O2
分子量:
38.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
90 atom % 18O
品質水準
濃度
2-3% in H2O
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[18OH][18OH]
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H/i1+2,2+2
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-XPULMUKRSA-N
詳細
過酸化水素-18O2は、過酸化水素の同位体標識アナログです。
アプリケーション
18O-標識H2O2は、沿岸海洋部の表面水の過酸化物生成・崩壊プロセスの絶対速度および経路の決定に使用され、真水系における暗所H2O2産生の絶対速度の測定にも使用されます。アセチルコエンザイムA(Ac-CoA)代謝およびダウン症候群のD(16)マウスモデルの認知障害に対する治療法の可能性を検討するために使用されています。
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609978-1G-PW:
609978-VAR:
609978-BULK:
609978-100MG:4548173965475
609978-1G:4548173965482
609978-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Andrew W Vermilyea et al.
Environmental science & technology, 44(8), 3066-3072 (2010-03-25)
Photochemical production is usually considered to be the main source of H2O2 in freshwater systems; here we show that significant dark production also occurs. We used isotope-labeled H2O2 as a tracer to simultaneously determine H2O2 production and decay rates in
Xiaojing Liu et al.
Cell, 175(2), 502-513 (2018-09-25)
Acetate is a major nutrient that supports acetyl-coenzyme A (Ac-CoA) metabolism and thus lipogenesis and protein acetylation. However, its source is unclear. Here, we report that pyruvate, the end product of glycolysis and key node in central carbon metabolism, quantitatively generates acetate
Bruno Pinto et al.
Neuron, 108(5), 887-904 (2020-10-08)
Microglia are brain-resident immune cells and regulate mechanisms essential for cognitive functions. Down syndrome (DS), the most frequent cause of genetic intellectual disability, is caused by a supernumerary chromosome 21, containing also genes related to the immune system. In the