Merck
616109
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-15,15,16,16,16-d5
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
Hexadecanoic acid-15,15,16,16,16-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD2(CH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
261.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
61-64 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-ZBJDZAJPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
616109-BULK:
616109-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Davide Noto et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1865(6), 158656-158656 (2020-02-12)
Untargeted lipidomics is a powerful tool to discover new biomarkers and to understand the physiology and pathology of lipids. The use of stable isotopes as tracers to investigate the kinetics of lipids is another tool able to supply dynamic information