Merck
630918
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-N-メチルアニリン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4NHCH3
CAS番号:
分子量:
186.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.6070 (lit.)
bp
107-109 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
SMILES記法
CNc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3
InChI Key
SMVIAQFTVWDWDS-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Bromo-N-methylaniline can be synthesized via the reduction of 2-bromoformylanilide.
アプリケーション
2-Bromo-N-methylaniline can be used to synthesize benzimidazole derivatives, via one pot N-arylation of amides/cyclic amides in the presence of copper iodide nanoparticles. It can also be used in the synthesis of alkyltelluro-substituted aromatic amines, which can show radical trapping ability.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
630918-1G:
630918-5G:
630918-BULK:
630918-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Syntheses of 2-Unsubstituted 1H-1, 3-Benzazaphospholes from N-Formyl-2-bromoanilides"
Ghalib M, et al.
Heteroatom Chem., 4(78), 452-459 (2013)
"Nanoparticle mediated organic synthesis (NAMO-synthesis): CuI-NP catalyzed ligand free amidation of aryl halides"
Kumar A and Bishnoi KA
Royal Society of Chemistry Advances, 4(78), 41631- 41635 (2014)
Poon F-J, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(36), 12891-12903 (2016)