Merck
63405
Sigma-Aldrich
メチルカリウムマロネート
≥99.0% (NT)
別名:
モノメチル マロナート カリウム塩, モノメチルマロン酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCOCH2COOK
CAS番号:
分子量:
156.18
Beilstein:
3633585
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
官能基
ester
SMILES記法
[K+].COC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
マロン酸メチルカリウムは、生物学に応用できるアクアムミリンアルカロイドである(±)-ビンコリンの全合成に使用できます。また、主要なケトプロリンエステル中間体を合成して、アクチンを調製するためにも使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
63405-250G:
63405-50G:
63405-VAR:
63405-INTR:
63405-BULK:
63405-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
?Classical carbonyl reactivity enables a short synthesis of the core structure of acutumine?
Moreau.JR and Sorensen.JE
Tetrahedron, 63(28), 6446-6453 (2007)
"The akuammiline alkaloids; origin and synthesis"
Eckermann R and Gaich C
Synthesis, 45(20), 2813- 2823 (2013)