Merck
634174
Sigma-Aldrich
酸化セリウム(IV)ジルコニウム(IV)
greener alternative
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.0% trace metals basis
別名:
Cerium zirconate (IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CeO2)·(ZrO2)
CAS番号:
分子量:
295.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.0% trace metals basis
フォーム
nanopowder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
<50 nm (BET)
密度
6.61 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=[Zr]=O.O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.4O.Zr
InChI Key
WKROXIWGJAIPLZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CeO2-ZrO2複合材料は良好な結晶構造を有し、比表面積が高く、バンドギャップエネルギーが低く、粒径が小さいなどの特性があります。p-nヘテロ接合を形成し、光触媒や酸素貯蔵の分野で広く用いられています。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems (MOST). Click here for more information.
アプリケーション
CeO2-ZrO2は、有機汚染物質の水分解反応および光触媒分解の触媒として使用できます。
Pt/CeO2–ZrO2は、メタンの乾式改質における触媒として使用できます。
また、固体エレクトロクロミックデバイス用の光学的に不活性な電極の作製にも使用できます。
特徴および利点
  • 毒性がない
  • 光触媒活性が高い
  • 安定性に優れている
固体エレクトロクロミックデバイスの光学的受動電極。
法的情報
Engi-Mat Co.の製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
634174-100G:4548173944760
634174-VAR:
634174-BULK:
634174-25G:4548173944777
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
固体酸化物形燃料電池用材料の現状と今後について解説していただきました。 
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
Rh触媒を用いたエタノール水蒸気改質(SR)に関するこれまでの研究について解説いただきました。