Merck
636185
Sigma-Aldrich
2,3-エポキシプロパン酸エチル
90%
別名:
Ethyl 2,3-epoxypropanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8O3
CAS番号:
分子量:
116.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.4200 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C1CO1
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-7-5(6)4-3-8-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
LSGWSXRILNPXKJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 - 120.2 °F
引火点(℃)
48 - 49 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
636185-1G:
636185-BULK:
636185-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)