Merck
641014
Sigma-Aldrich
ヒドロキシルアミン、Wangレジン上に結合
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
1.0-1.5 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
641014-25G:
641014-5G:
641014-VAR:
641014-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)