Merck
652636
Sigma-Aldrich
4-ヨードサリチル酸メチル
97%
別名:
2-ヒドロキシ-4-ヨード安息香酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7IO3
CAS番号:
分子量:
278.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
69-73 °C
官能基
ester
iodo
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(I)cc1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3
InChI Key
WUFUURSWOJROKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
652636-5G:4548173989860
652636-BULK:
652636-VAR:
652636-25G:4548173989877
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)