Merck
653160
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-2-メチル安息香酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
152.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
177-181 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1cc(O)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
BBMFSGOFUHEVNP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
653160-1G:
653160-10G:
653160-VAR:
653160-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ajit Roy et al.
Biochemistry, 55(7), 1120-1134 (2016-01-29)
Members of the Multiple antibiotic resistance Regulator (MarR) family of DNA binding proteins regulate transcription of a wide array of genes required for virulence and pathogenicity of bacteria. The present study reports the molecular characterization of HosA (Homologue of SlyA)