Merck
655422
Sigma-Aldrich
QuadraPure® TU
macroporous, 400-600 μm particle size
別名:
QuadraPure® チオ尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12163800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
粒径
400-600 μm
詳細
QuadraPure® TUはチオ尿素を基材とする金属スキャベンジャー樹脂であり、製薬またはファインケミカルの製造過程で生ずる可能性のある金属汚染を防止する目的で使用されます。
アプリケーション
QuadraPure® TUは、銅(I)を仲介とする1,2,3-トリアゾール生成(アセチレン化合物とアジ化物との[3+2]環付加を経由)の過程で滲出する銅種に起因する溶液の着色を除去する目的で使用されています。 QuadraPure® TU残基で機能化した樹脂修飾炭素ペースト電極(“TUR-CPE”:Pb(II)イオン測定用)を開発するため、炭素ペースト修飾用として使用されています。
その他に、連続フローカップリング反応の過程で滲出する金属イオン除去(銅、パラジウムなど)にも使用されます。
金属スキャベンジャー:Pd、Pt、Ru、Rh、Au、Ag、Cu、Hg、Pb、Cd、Ni、Co、Fe、V、Zn
法的情報
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655422-100G:
655422-25G:
655422-5G:
655422-VAR:
655422-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael J. Girgis, et al.
Organic Process Research & Development, 12, 1209-1217 (2008)
Continuous flow coupling and decarboxylation reactions promoted by copper tubing.
Zhang Y, et al.
Organic Letters, 13(2), 280-283 (2010)
Sebastian Wesselbaum et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(34), 8585-8588 (2012-07-19)
Dual role for CO(2): Pure formic acid can be obtained continuously by hydrogenation of CO(2) in a single processing unit. An immobilized ruthenium organometallic catalyst and a nonvolatile base in an ionic liquid (IL) are combined with supercritical CO(2) as
Continuous flow ligand-free Heck reactions using monolithic Pd [0] nanoparticles.
Nikbin N, et al.
Organic Process Research & Development, 11(3), 458-462 (2007)
Paolo Tosatti et al.
The Journal of organic chemistry, 76(13), 5495-5501 (2011-05-14)
The sequential use of Cu-catalyzed asymmetric allylic alkylation, olefin cross-metathesis, and Ir-catalyzed asymmetric allylic amination allows the concise, stereodivergent synthesis of complex chiral amines with complete regiocontrol and good diastereoselectivity, exemplified by the synthesis of a pair of diastereoisomeric unnatural