Merck
655910
Sigma-Aldrich
4-アミノ-3-ブロモ安息香酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(Br)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
230.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
105-109 °C
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(N)c(Br)c1
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
InChI Key
AIUWAOALZYWQBX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655910-VAR:
655910-BULK:
655910-1G:
655910-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)