Merck
656518
Sigma-Aldrich
2-(アミノメチル)ピペリジン
97%
別名:
(RS)-1-(ピペリジン-2-イル)メタンアミン, 2-ピペリジンメタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14N2
CAS番号:
分子量:
114.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4854
密度
0.9406 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
NCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
InChI Key
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
可逆的アミナール生成の反応物質
以下の合成の反応物質です。
  • 環化N-複素環カルベン配位子
  • ムスカリンM3受容体アンタゴニスト
  • 選択的5-ht5A受容体アンタゴニスト
  • 白金(II)三元錯体
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
154.9 °F
引火点(℃)
68.3 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
656518-BULK:
656518-1G:
656518-25G:
656518-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)